Organic reference standard, Lithocholic acid, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQML0720800
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Vial
- Bal.:60 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:434-13-9
- Popis:Lithocholic acid
- Vzorec:C₂₄H₄₀O₃
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Lithocholic acid
Specifications
About this item
- In Monographs 1189 and 1275
- Solubility in water: water: ≥ 1 g/l