ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Hyoscine hydrobromide, Ph.Eur., RS
Organic reference standard, Hyoscine hydrobromide, Ph.Eur., RS
  EDQMH1500000
 :  EDQM
 :  
Organic reference standard, Hyoscine hydrobromide, Ph.Eur., RS
  EDQMH1500000
 :  EDQM
 :  
  • Typ balení:
    Vial
  • Bal.:
    50 mg
  • Standard:
    Reference standard
  • Čí. CAS:
    51-56-9
  • Popis:
    Hyoscine hydrobromide
  • Vzorec:
    C₁₆H₂₂BrNO₃
  • Popis:
    Hyoscine hydrobromide
  • In Monographs 0106 and 0500
  • Solubility in water: 33,3 to 100 g/l