Organic reference standard, Hyoscine butylbromide, Ph.Eur., RS
Katalogové číslo EDQMH1450000
Dodavatel: EDQM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:20 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:149-64-4
- Popis:Hyoscine butylbromide
- Vzorec:C₂₁H₃₀BrNO₄
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Hyoscine butylbromide
Specifikace
O tomto produktu
- In Monograph 0737
- Solubility in water: 33,3 - 100 g/l