Organic reference standard, Dexamethasone sodium phosphate, Ph.Eur., RS
Katalogové číslo EDQMD0720000
Dodavatel: EDQM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:130 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:2392-39-4
- Popis:Dexamethasone sodium phosphate
- Vzorec:C₂₂H₂₈FNa₂O₈P
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Dexamethasone sodium phosphate
Specifikace
O tomto produktu
Filled under inert atmosphere protected from humidity.
- In Monographs 0549, 0735, and 0810
- Soluble in water