Organic reference standard, Desmopressin, Ph.Eur., RS
Katalogové číslo EDQMD0650000
Dodavatel: EDQM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:0,94 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:62288-83-9
- Popis:Desmopressin
- Vzorec:C₄₈H₆₈N₁₄O₁₄S₂
- Skladovací teplota:-20°C ± 5°C
- Popis:Desmopressin
Specifikace
O tomto produktu
- In Monograph 0712
- Soluble in water