Organic reference standard, ciprofloxacin, Ph.Eur., RS
Katalogové číslo EDQMY0000198
Dodavatel: EDQM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:20 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:85721-33-1
- Popis:Ciprofloxacin
- Vzorec:C₁₇H₁₈FN₃O₃
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Ciprofloxacin
Specifikace
O tomto produktu
- In Monograph 1089
- Soluble in/miscibility with hot DMSO and hot methanol