Organic reference standard, Calcium pantothenate, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMC0400000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Vial
- Bal.:50 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:137-08-6
- Popis:Calcium pantothenate
- Vzorec:C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Calcium pantothenate
Specifications
About this item
- Solubility in water at 25 °C: 350 g/l
- Pharmaceutical industry applications