Organic reference standard, 4-Aminobenzoic acid, Ph.Eur., RS
EDQMY0000173
: EDQM
:
- Typ balení:Vial
- Bal.:60 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:150-13-0
- Popis:4-Aminobenzoic acid
- Vzorec:C₇H₇NO₂
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:4-Aminobenzoic acid
- In Monograph 1687
- Solubility in water: 8 g/l at 25°C