Specifications
- W×D×H ext.:1006×955×1981 mm
- Noise level:45,5 dBA
- Capacity:816 L
- Popis:ULT mrazák TSX60086V, pro 600 kryoboxů
- Sekvence:03
- Environmentally Preferable:
- Model:TSX60086V
- Kat. č.:471-1205
- Elektrické napětí:230 V, 50 Hz
- Transportní hmotnost:347 kg
- Door type:1 outer door, 2 inner doors
- Přípojka:EU
- Weight:358 kg
- Bal.:1
- Š×H×V vnitř.:873×719×1301 mm
- Teplota:−50...−86 °C
Specifications
About this item
Ultranízkovýkonné mrazničky Thermo Scientific™ řady TSX jsou navrženy s funkcemi, které podporují cíle udržitelnosti bez kompromisů ve výkonu. Technologie V-drive této řady je navržena tak, aby poskytovala rovnoměrnost teploty, která se přizpůsobuje laboratornímu prostředí a nabízí významné úspory energie. Tyto mrazničky s teplotou -80 °C, které jsou nyní k dispozici ve čtyřech kapacitách, maximalizují kapacitu pro skladování vzorků a nabízejí podstatnou úsporu energie oproti běžným mrazničkám s ultranízkou teplotou chladiva.
- Nejlepší špičková variace energeticky účinných, ultranízkých mrazniček: Méně než 5 °C
- Zaznamenávejte teplotu a události po celou dobu životnosti mrazničky
- Přepracované uživatelské rozhraní s kapacitním dotykem (i při použití latexových rukavic)
- Eliminujte potřebu samostatného zapisovače map s funkcemi pro záznam dat a teplotní mapování, vše lze exportovat přes vestavěný port USB
- Pokročilé bezpečnostní funkce: Nastavení alarmu, heslem chráněný ovladač, dveře kompatibilní s visacím zámkem a volitelný vstup na přístupovou kartu
- Ergonomický design: Pohodlné madlo dveří, dotyková obrazovka ve výšce očí a umístění polic, které nevyžaduje zakládání regálů v úrovni podlahy
- Snadno použitelný průvodce nastavením, protokol událostí, mapování teploty a stahování dat
- Nejrychlejší obnova otevření dveří na trhu: 17 minut
- Nejlepší celková rovnoměrnost teploty: <5,2 °C otvory, <4,0 °C bez otevírání dveří
Navrženo pro omezení dopadu na životní prostředí:
Snižte spotřebu energie až o 70 %
Spotřeba méně než 8 kWh/den, v závislosti na velikosti
Produkují méně emisí tepla do životního prostředí a snižují náklady na HVAC
Přírodní chladiva v souladu s nařízením EU o F-plynech: R170 a R290
Ekologická, vodou foukaná pěnová izolace
Vyrobeno v oceněném zařízení s nulovým odpadem na skládku
Čtyři kapacity: Krabice 400, 500, 600 a 700 2"/5 cm, aby vyhovovala různým potřebám skladování a specifikacím půdorysu laboratoře.
Technologie V-Drive: Zatímco konvenční chladivo, vysoce výkonné chladničky a mrazničky používají jednorychlostní kompresory, které se neustále zapínají a vypínají, pohon V-drive řady TSX běží s proměnnými otáčkami, aby přizpůsobil chladicí výkon podmínkám uvnitř i vně chladničky nebo mrazničky. V kombinaci s automatickým ovládáním ladění tento pohon s proměnnými otáčkami optimalizuje rychlost chodu kompresorů podle aktuálních podmínek. Při častém otevírání dveří nebo při přidávání vzorků do chladničky nebo mrazničky řídicí systém detekuje aktivitu a zvyšuje rychlost pohonu, aby se teploty rychle vrátily na nastavenou hodnotu. Tato inovativní technologie je jedním z důvodů, proč řada TSX poskytuje vynikající rychlost obnovení otevření dveří (DOR) a větší klid pro rušné laboratoře. Když jsou podmínky stabilní, například když jednotka běží přes noc nebo o víkendech, běží měnič nízkou rychlostí, čímž se snižuje spotřeba energie a zároveň se udržuje stabilní teplota vzorků.
Teplota: -50 až -86 °C.