Vysoce výkonné mrazničky s ručním odmrazováním jsou určeny pro aplikace, ve kterých nelze tolerovat ani mírné přerušované zahřívání spirály během automatického odmrazování. Technologie V-drive řady je navržena tak, aby poskytovala stejnoměrnost teploty, která se neustále přizpůsobuje uživatelským vzorům a nabízí významné úspory energie, aniž by byla ohrožena ochrana.
- Konvekční chlazení se studenou stěnou s rovnoměrností teploty
- Enzymová mraznička obsahuje zásobníky na enzymy
- Tichý provoz při pouhých 50 dBA
- Klíčový vypínač se snadno použitelným zabezpečením nastavené hodnoty
- Samozavírací dvířka s 90° zarážkou pro usnadnění nakládání zásob
- Vestavěné kontakty dálkového alarmu
Technologie V-Drive: Zatímco konvenční chladivo, vysoce výkonné chladničky a mrazničky používají jednorychlostní kompresory, které se neustále zapínají a vypínají, pohon V-drive řady TSX běží s proměnnými otáčkami, aby přizpůsobil chladicí výkon podmínkám uvnitř i vně chladničky nebo mrazničky. V kombinaci s automatickým ovládáním ladění tento pohon s proměnnými otáčkami optimalizuje rychlost chodu kompresorů podle aktuálních podmínek. Při častém otevírání dveří nebo při přidávání vzorků do chladničky nebo mrazničky řídicí systém detekuje aktivitu a zvyšuje rychlost pohonu, aby se teploty rychle vrátily na nastavenou hodnotu. Tato inovativní technologie je jedním z důvodů, proč řada TSX poskytuje vynikající rychlost obnovení otevření dveří (DOR) a větší klid pro rušné laboratoře. Když jsou podmínky stabilní, například když jednotka běží přes noc nebo o víkendech, běží měnič nízkou rychlostí, což snižuje spotřebu energie a zároveň udržuje stabilní teplotu vzorků.
Jednotky mají 4 kolečka; přední 2 jsou uzamykatelné.
- Catalog No:
- HERATSX3020EV
- HERATSX2320EV
- HERATSX3020FV
- HERATSX2320FV
- Model:
- TSX3020EV
- TSX2320EV
- TSX3020FV
- TSX2320FV
- Environmentally Preferable:
- Energy Efficient, Safer Human and Environmental Health
- Energy Efficient, Safer Human and Environmental Health
- Energy Efficient, Safer Human and Environmental Health
- Energy Efficient, Safer Human and Environmental Health
- Kat. č.:
- HERATSX3020EV
- HERATSX2320EV
- HERATSX3020FV
- HERATSX2320FV
- Elektrické napětí:
- 208 - 230 V, 50 Hz
- 230 V, 50 Hz, 16 A
- 208 - 230 V, 50 Hz
- 230 V, 50 Hz, 16 A
- Přípojka:
- CEE 7/7
- Hmotnost:
- 220 kg
- 216 kg
- 188 kg
- 191 kg