Brýle bezpečnostní
O tomto produktu
Autoklávovatelné brýle jsou určeny pro použití v místnostech s kontrolovanou kontaminací nebo v aseptických podmínkách.
- dostupné s přímou nebo nepřímou ventilací
- elastická páska z antistatického silikonu
- RX vložka
- Brýle s polykarbonátovým zorníkem opakovaně použitelné až do 40 autoklávů
Díky svému složení mohou být opakovaně sterilizovány parou i gama nebo beta zářením bez změny vlastností. Klávovatelné brýle s polykarbonátovými skly a úpravou proti zamlžení AF121 a poškrábání.
Certifications: EN 166.
Informace o dodávce: K dispozici s dioptrickou vložkou a náhradními skly.
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Autoklávovatelné brýle jsou určeny pro použití v místnostech s kontrolovanou kontaminací nebo v aseptických podmínkách.
- dostupné s přímou nebo nepřímou ventilací
- elastická páska z antistatického silikonu
- RX vložka
- Brýle s polykarbonátovým zorníkem opakovaně použitelné až do 40 autoklávů
Díky svému složení mohou být opakovaně sterilizovány parou i gama nebo beta zářením bez změny vlastností. Klávovatelné brýle s polykarbonátovými skly a úpravou proti zamlžení AF121 a poškrábání.
Certifications: EN 166.
Informace o dodávce: K dispozici s dioptrickou vložkou a náhradními skly.
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTypeČočky/objektivBarvaDostupnostPrice
- 111-2349Brýle do čistých prostorBrýle do čistých prostor01S přímou ventilacíClear βγoxene® discModráPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS7 320,00 Kč
- 111-2428Brýle do čistých prostorBrýle do čistých prostor03Ochrana před UV zářením, úprava proti zamlžení, klávovatelné, s přímou ventilacíČirý PCModráPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS8 910,00 Kč
- 111-2429Brýle do čistých prostorBrýle do čistých prostor04Ochrana před UV zářením, klávovatelné, s nepřímou ventilacíČirý PCModráPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS7 330,00 Kč
- 111-2430Brýle do čistých prostorBrýle do čistých prostor05Ochrana před UV zářením, úprava proti zamlžení, klávovatelné, s nepřímou ventilacíČirý PCModráPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS9 130,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Skla náhradní pro 611S, čirá, PC
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Páska, silikonová, 700×30×1,4 mm
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Speciální vložka pro osazení dioptrickými brýlemi.Speciální vložka pro osazení dioptrickými brýlemi.UNVT601.OP.00.9902Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 356,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Skla náhradní, čirá, PC