Orders LinkContactUsLinkComponent
Papírky pH indikátorové, Whatman™
Papírky pH indikátorové, Whatman™
Papírky pH indikátorové, Whatman™
Certifikáty
Papírky pH indikátorové, Whatman™
Papírky pH indikátorové, Whatman™
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Univerzální indikátorové papírky byly impregnovány směsí několika indikátorů. Při kontaktu s roztokem vzorku vykazují určitou barvu. Kontrolou se srovnávací dodanou tabulkou barev se stanoví pH.
  • Okamžité měření pH
  • Přesné pro širokou škálu rutinního testování pH
  • Pohodlné a přenosné pro použití v terénu
Product Family Options
Informace o produktu
  • pH rozsah
    Dostupnost
    Price
  • 700-0442
    Univerzální indikátor, "nekrvácející" proužky
    Univerzální indikátor, "nekrvácející" proužky
    0 - 14,0
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 659,00 Kč
    659,00 Kč
    1 * 100 KS
       659,00 Kč
  • WHAT10362010
    Univerzální indikátor, "nekrvácející" proužky
    Univerzální indikátor, "nekrvácející" proužky
    2,0 - 9,0
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 589,00 Kč
    589,00 Kč
    1 * 100 KS
       589,00 Kč