pH indicators with integral comparison strips, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Certifikáty
O tomto produktu
Mohou být používány pro rychlá stanovení hodnot pH v mnoha aplikacích v laboratořích a průmyslu.
- okamžitý odečet pH
- přesné pro široké rozpětí běžných pH testů
- levné
- pohodlné a přenosné pro použití v terénu
Každý testovací proužek má jednu idikační plošku a na straně vytištěných osm nebo více různých barevných plošek označených odpovídajícími hodnotami pH pro srovnávací potřeby. Hodnotu měřeného pH lze odečíst přímým porovnáním testovacích barevných proužků a barevných pruhů. Vynikající pro barevné roztoky, kdy jakékoliv změna barvy papíru je automaticky vyrušena.
Související informace
Frequently Bought Together