ContactUsLinkComponent
Human recombinant Ph20 hyaluronidase (from HEK293 cells)
  PRSI96-626
 :  
undefined
Human recombinant Ph20 hyaluronidase (from HEK293 cells)
  PRSI96-626
 :  
  • Bal.:
    25 µG
  • Typ enzymu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    HEK293 cells
  • Druhy:
    Human
  • Název enzymu:
    Ph20 Hyaluronidase
  • Čistota:
    >92% as determined by SDS-PAGE.
  • Molekulární hmotnost:
    52.1 kDa
  • Formulace:
    Lyophilized, 50 mM Tris, 100 mM NaCl, pH7.0 - 7.4
  • Testované aplikace:
    Western Blot