Orders LinkContactUsLinkComponent
Plug valve lockouts
Plug valve lockouts
Dodavatel:   Brady
Plug valve lockouts
Dodavatel:  Brady
Certifikáty
Plug valve lockouts
Plug valve lockouts
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These plug valve lockouts easily and effectively secure a manually-actuated plug valve.
  • Base of the lockout device can remain in place once applied
  • Base generally does not interfere with valve activation by wrench or removable handle
  • Compact in size, yet highly-visible and easy to use
  • Made of durable PP
  • One padlock can be applied
  • Legend 'DANGER LOCKED OUT DO NOT OPERATE'
Max. shackle diameter: 9,30 mm
Product Family Options
Informace o produktu
  • Type
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Base cover plug valve lockout, 34,93 mm, Ø×H: 81,4×76,2 mm
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • Base cover plug valve lockout, 22,23 mm, Ø×H: 81,4×76,2 mm
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • Base cover plug valve lockout, 53,98 mm, Ø×H: 119,6×101,6 mm
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč
  • Base cover plug valve lockout, 63,50 mm, Ø×H: 119,6×101,6 mm
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 110,00 Kč