Orders LinkContactUsLinkComponent
Carteolol, Reference Standards
Carteolol, Reference Standards
Dodavatel:   USP
Carteolol, Reference Standards
Dodavatel:  USP
Certifikáty
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • 1166400.
  • 1096757.
  • 1096859.
  • Popis:
  • Dehydrocarteolol Hydrochloride
  • Carteolol Hydrochloride
  • Carteolol
  • Synonym(s):
  • 5-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride
  • 5-(2-Hydroxy-3-methoxypropoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
  • Fyzická forma:
  • Solid, powder
  • Čí. CAS:
  • 53371-79-2
  • 51781-21-6
  • Vzorec:
  • C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
  • C₁₃H₁₇NO₄
  • Podmínky uskladnění:
  • Refigerator
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Standard
    Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 1166400.
    Dehydrocarteolol Hydrochloride
    Dehydrocarteolol Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 16 270,00 Kč
    16 270,00 Kč
    1 * 100 mg
       16 270,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1166400.
    Popis
    Dehydrocarteolol Hydrochloride
    Synonym(s)
    5-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride
    Fyzická forma
    Čí. CAS
    53371-79-2
    Vzorec
    Podmínky uskladnění
  • 1096757.
    Carteolol Hydrochloride
    Carteolol Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 8 630,00 Kč
    8 630,00 Kč
    1 * 200 mg
       8 630,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1096757.
    Popis
    Carteolol Hydrochloride
    Synonym(s)
    Fyzická forma
    Čí. CAS
    51781-21-6
    Vzorec
    C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
    Podmínky uskladnění
  • 1096859.
    Carteolol
    Carteolol
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 38 810,00 Kč
    38 810,00 Kč
    1 * 25 mg
       38 810,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1096859.
    Popis
    Carteolol
    Synonym(s)
    5-(2-Hydroxy-3-methoxypropoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
    Fyzická forma
    Solid, powder
    Čí. CAS
    Vzorec
    C₁₃H₁₇NO₄
    Podmínky uskladnění
    Refigerator