Combination padlock
Stříbrná, 44,5×18,5×80 mm
Katalogové číslo BRDY101963
Dodavatel: Brady
Přejít na:
Product Details & Documents
Compact and lightweight lock made of die-cast material with 4-digit resettable code. The shackle is made of steel.
Shackle diameter: 6,50 mm
Shackle height: 26,00 mm
Shackle width: 19,50 mm
Specifikace
- Barva:Stříbrná
- Š×H×V:44,5×18,5×80 mm