ContactUsLinkComponent
Syringes, Cavro
Syringes, Cavro
Katalogové číslo SGEA008140
Syringes, Cavro
Katalogové číslo SGEA008140
Specifikace
  • Objem:
    1 ml
  • Popis:
    Cavro XL syringe with Luer lock termination
  • Sekvence:
    01
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
These cavro syringes are a type of instrument syringes used in chromatography.
  • Luer lock termination
  • Gas tight plunger with CAVRO XL mounting hole