ContactUsLinkComponent
Anti-PF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-PF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTA00871
Dodavatel:  Boster Bio
Anti-PF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTA00871
Dodavatel:  Boster Bio
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    PF4
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Rat,
    Mouse
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Rabbit IgG polyclonal antibody for PF4 detection. Tested with WB, IHC-P, Direct ELISA in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: PF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat