ContactUsLinkComponent
Nimodipine, Reference Standards
Nimodipine, Reference Standards
Dodavatel:  USP
Certifikáty
Nimodipine, Reference Standards
Dodavatel:  USP
Specifikace
  • Čí. CAS:
    85677-93-6
  • Synonym(s):
    2-methoxyethyl-1-methylethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
  • Vzorec:
    C₂₁H₂₄N₂O₇
  • Popis:
    Nimodipine Related Compound A