Waste bin, PUSH
Stříbrná, Nerezová ocel, 30 L, 305×540 mm
Katalogové číslo 134-0508
Marketsource
Dodavatel: KAISER PLUS KRAFT K K
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel, galvanised inner bin.
- Floor protection ring made from plastic
- Durable, black plastic hood with selfclosing access flap
Specifikace
- Ø×H:305×540 mm
- Kapacita:30 L
- Barva:Stříbrná
- Materiál:Nerezová ocel