Analyzátor vlhkosti, MA160
611-2887
- Model:MA 160
- Kapacita:200 g
- Rozsah teplot:40…160 °C
- Popis:Infračervený analyzátor vlhkosti
- Sekvence:02
- Čitelnost:0,01% / 1 mg
- Hmotnost:6,2 kg
- Š×H×V:215×400×210 mm
- Bal.:1
Snadné použití, efektivní, kompaktní analyzátory vlhkosti k poskytování rychlých opakovatelných výsledků se zlepšeným uživatelským rozhraním.
- Pohodlný proces sledování se stavovou kontrolkou
- Rychlé zahřátí výkonnými ohřívacími prvky zkracuje celkovou dobu procesu
- Provedení BetterClean umožňuje uživateli vyjmout destičku z komory vzorku a zahřívací
- modul a vyčistit je v myčce nádobí
- Snadná obsluha s dotykovou obrazovkou a intuitivní uživatelské rozhraní
- Rozpoznání mini USB a automatické tiskárny pro datovou komunikaci
Určeno k rutinní práci a vývoji metod v laboratořích kontroly kvality, které potřebují rychlé a
vysoce opakovatelné výsledky měření vlhkosti, zvládání více metod pro různé produkty a přenos
metod mezi přístroji.
Zajišťuje snadný vývoj metody i jednoduchou manipulaci se vzorkem a testování výkonu přístroje.
Funkce Method Assistant umožňuje uživateli snadno vyvíjet nové metody. Tři jednoduché kroky,
to je vše, co je potřeba k vývoji nové metody za méně než 45 minut.