0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Impurity and API standard, doxycycline hyclate
Impurity and API standard, doxycycline hyclate
Impurity and API standard, doxycycline hyclate
PROOMM0276.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Impurity and API standard, doxycycline hyclate
PROOMM0276.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Bal.:
100 mg
Standard:
Reference standards
Čí. CAS:
24390-14-5
Popis:
Doxycycline hyclate
Vzorec:
C₄₆H₅₈Cl₂N₄O₁₈
Popis:
Doxycycline Hyclate