0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Organic reference standards, pimozide, Ph. Eur., RS
Organic reference standards, pimozide, Ph. Eur., RS
Organic reference standards, pimozide, Ph. Eur., RS
Catalog # EDQMP1750000
Supplier:
EDQM
CAS Number:
Expand image
Organic reference standards, pimozide, Ph. Eur., RS
Catalog # EDQMP1750000
Supplier:
EDQM
CAS Number:
Specifications
Bal.:
150 mg
Standard:
Reference standard
Čí. CAS:
2062-78-4
Popis:
Pimozide
Vzorec:
C₂₈H₂₉F₂N₃O
Popis:
Pimozide
Specifications
About this item
Product Details
Product Details