0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Organic reference standards, indapamide assay standard, BP
Organic reference standards, indapamide assay standard, BP
Organic reference standards, indapamide assay standard, BP
PROOBP999
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Organic reference standards, indapamide assay standard, BP
PROOBP999
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Bal.:
150 mg
Standard:
Reference standard
Čí. CAS:
26807-65-8
Popis:
Indapamide assay standard
Vzorec:
C₁₆H₁₆ClN₃O₃S
Popis:
Indapamide Assay Standard