0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Organic reference standards, Lynestrenol standard, BP
Organic reference standards, Lynestrenol standard, BP
Organic reference standards, Lynestrenol standard, BP
PROOBP776
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Organic reference standards, Lynestrenol standard, BP
PROOBP776
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Bal.:
25 mg
Standard:
Reference standard
Čí. CAS:
52-76-6
Popis:
Lynestrenol standard
Vzorec:
C₂₀H₂₈O
Popis:
Lynestrenol