Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Plain Microscope Slides
VWR®, Plain Microscope Slides
, Brusené hrany, zkosené rohy (45°) podložní sklíčka, 1,0 (-0,05/+0,1) mm, 76×26 mm
Katalogové číslo 631-1160
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Plain Microscope Slides
Katalogové číslo 631-1160
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Plain Microscope Slides
, Brusené hrany, zkosené rohy (45°) podložní sklíčka, 1,0 (-0,05/+0,1) mm, 76×26 mm
Přejít na:
Price
3 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.500 KS
Product Details & Documents
Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
  • Shelf life of 60 months
  • Smooth edges for operational safety
Suitable for use in haematology and microbiology applications.
Balení: 50 pieces per box. 50 boxes per case.
Upozornení: Fragile items should be stored in dry and proper laboratory temperature conditions.
Specifikace
  • Popis:
    Brusené hrany, zkosené rohy (45°) podložní sklíčka
  • D׊:
    76×26 mm
  • Tloušťka:
    1,0 (-0,05/+0,1) mm