Orders LinkContactUsLinkComponent
Honey refractometer, Master
Honey refractometer, Master
Honey moisture refractometer, Master, Honey moisture: 12 − 30 % ; Brix: 58 − 90 %
Katalogové číslo ATAG2514
Dodavatel:   Atago
Honey refractometer, Master
Katalogové číslo ATAG2514
Dodavatel:  Atago
Honey refractometer, Master
Honey moisture refractometer, Master, Honey moisture: 12 − 30 % ; Brix: 58 − 90 %
Přejít na:
Price
4 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This dual-scale refractometer is used to measure both the humidity and Brix in honey.
  • Automatic temperature compensation (ATC) function
  • Dust-tight and protected against water jets
Certifications: IP 65 except eyepiece.
Specifikace
  • Model:
    Master
  • Rozsah:
    Honey moisture: 12 − 30 % ; Brix: 58 − 90 %
  • Popis:
    Honey moisture refractometer
  • Hmotnost:
    90 g
  • Cat. No.:
    ATAG2514
  • Š×H×V:
    32×34×168 mm
  • Přesnost:
    ±0,2 °Brix