pH/mV/°C metr, ruční, Eutech pH 150
: EUTECH
Tento přenosný měřič má vodotěsný design s krytím IP67.
- Velký, třířádkový LCD displej zobrazuje pH nebo mV hodnoty
- Grip-Clip™: držák pro snadné a rychlé uchycení pH elektrody na kádinku nebo nádobu
- automatické rozpoznání pufrů, možná 5 až 6bodová kalibrace, upozornění na potřebu provedení kalibrace
- lze používat se dvěma bateriemi typu AA nebo se síťovým adaptérem (není součástí dodávky)
- stojánek nebo volitelná montážní sestava na stěnu pro pohodlné měření nebo skladování
Měřič pro měření s pH elektrodami s BNC konektorem.
: Samotná jednotka (bez elektrod) je dodávána s držákem elektrody Grip-Clip™ a dvěma AA bateriemi.
Sada 1 navíc obsahuje pH elektrodu s dvojitým můstkem a ATC sondu.
Sada 2 navíc obsahuje pH elektrodu s dvojitým můstkem a ATC sondu, tvrdý přepravní kufřík, pH pufry, uchovávací roztok a oplachovací roztok.
Sada 3 navíc obsahuje pH / ATC elektrodu s dvojitým můstkem, tvrdý přepravní kufřík, pH pufry, uchovávací roztok a oplachovací roztok.
Sada 1 navíc obsahuje pH elektrodu s dvojitým můstkem a ATC sondu.
Sada 2 navíc obsahuje pH elektrodu s dvojitým můstkem a ATC sondu, tvrdý přepravní kufřík, pH pufry, uchovávací roztok a oplachovací roztok.
Sada 3 navíc obsahuje pH / ATC elektrodu s dvojitým můstkem, tvrdý přepravní kufřík, pH pufry, uchovávací roztok a oplachovací roztok.
- Catalog No:
- 662-2300
- 662-2272
- 662-2273
- 662-2311
- Model:
- pH 150
- pH 150
- pH 150
- pH 150
- Rozlišení - pH:
- 0,01
- 0,01
- 0,01
- 0,01
- Přesnost - pH:
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- Rozsah - mV:
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- Kalibrace - mV:
- ±200
- ±200
- ±200
- ±200
- Rozsah teplot:
- −10,0...+110,0 °C
- −10,0...+110,0 °C
- −10,0...+110,0 °C
- −10,0...+110,0 °C
- Rozlišení teploty:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Přesnost teploty:
- ±0,5 °C
- ±0,5 °C
- ±0,5 °C
- ±0,5 °C
- Shoda:
- IP67
- IP67
- IP67
- IP67
- Š×H×V:
- 200×83×57 mm
- 200×83×57 mm
- 200×83×57 mm
- 200×83×57 mm
- Hmotnost:
- 0,5 kg
- 0,5 kg
- 0,5 kg
- 0,5 kg
Electrodes
Frequently Bought Together