ContactUsLinkComponent
Vydac 201TP C18, HPLC columns
 :  Avantor
undefined
Vydac 201TP C18, HPLC columns
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • 201TP52
  • 554-7583
  • 201TP5410
  • 201TP104
  • HICH201GK52/N
  • 201TP5415
  • 201TP5215
  • 201TP5315
  • HICH201GK104/N
  • HICH201GD104/N
  • 201TP5203
  • 201GD52/N
  • 201GD54/N
  • 201GK54/N
  • Naplnění uhlíkem:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • S navazanou skupinou:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Kód USP:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
Guard holders and accessories
Frequently Bought Together