Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Katalogové číslo 72-8080-M001
Dodavatel: Tonbo Biosciences
Specifikace
- Druh protilátky:Sekundární
- Název antigenu:Immunoglobulin G
- Symbol antigenu:IgG
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:HRP (Horseradish Peroxidase)
- ELISA:Yes
- Hostitel:Donkey
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Goat
- Western blot:Yes
- Epitop:Heavy and light chain
- Křížová adsorbce:Yes
- Skladovací teplota:Store freeze-dried powder at 2-8 °C. Once rehydrated and in solution store at 2-8 °C.
- Bal.:1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate, min x w/human, mouse, rabbit or rat IgG
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Goat