ContactUsLinkComponent
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo 70-8042-M002
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo 70-8042-M002
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Sekundární
  • Název antigenu:
    Immunoglobulin G
  • Symbol antigenu:
    IgG
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    Heavy and light chain
  • Skladovací teplota:
    Store at 2-8 °C
  • Bal.:
    2 mg
Specifikace
O tomto produktu
Goat anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse