ContactUsLinkComponent
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody
Catalog # 70-8030-M002
Supplier:  Tonbo Biosciences
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody
Catalog # 70-8030-M002
Supplier:  Tonbo Biosciences
Specifications
  • Druh protilátky:
    Sekundární
  • Název antigenu:
    Immunoglobulin M mu
  • Symbol antigenu:
    IgM
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    µ chain
  • Křížová adsorbce:
    Yes
  • Skladovací teplota:
    Store at 2-8 °C
  • Bal.:
    2 mg
Specifications
About this item
Goat anti-Human IgM (mu chain) - Affinity Pure, min x w/human IgA + IgG
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: µ chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human