Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps for sample vials
Screw caps for sample vials
Screw cap, PFA, 33 mm
Katalogové číslo VITL104997
Dodavatel:   VITLAB
Screw caps for sample vials
Katalogové číslo VITL104997
Dodavatel:  VITLAB
Screw caps for sample vials
Screw caps for sample vials
Screw cap, PFA, 33 mm
Přejít na:
Price
675,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Screw cap, PFA, 33 mm
  • Cat. No.:
    VITL104997