Toluen ≥99.5% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Katalogové číslo 8608-26
Dodavatel: MACRON AVANTOR BRAND
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Steel drum
- Bal.:200 L
- Sekvence:5549
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≥ 99.5%
- ACS - Assay (C₆H₅CH₃) (by GC):≥ 99.5 %
- Benzene (C₆H₆), For Information On ly:≤10
- ACS - Color (APHA):≤ 10
- ACS - Residue after Evaporation:≤ 0.001 %
- ACS - Substances Darkened by H₂SO₄:Passes Test
- ACS - Sulfur Compounds (as S):≤ 0.003 %
- ACS - Water (H₂O)(by KF, coulometric):≤ 0.03 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,09607
Bod varu:110,6 °C (1013 hPa)
Bod tání:–95 °C
Hustota:0,867 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:4 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-625-9
UN:1294
ADR:3,II
:Management of Change (MOC) category = N
REACH:05-2114615130-69
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Číslo CAS:108-88-3
Vzorec:C₆H₅CH₃
MDL číslo:MFCD00008512