ContactUsLinkComponent
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
  0343.1000
 :  Avantor
 :  
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
  0343.1000
 :  Avantor
 :  
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
  • Assay:
    min. 99 %
  • Chloride (Cl):
    max. 0.001 %
  • Iron (Fe):
    max. 0.001 %
  • Heavy Metals (as Pb):
    max. 0.001 %
  • Insoluble Matter:
    max. 0.005 %
  • pH of 0.1 M Solution at 25°C:
    9.0 - 9.5
  • Sulfate (SO4):
    max. 0.005 %
 :
 :10028-24-7
 :Na₂HPO₄·2H₂O
 :MFCD00149182