Uhličitan sodný, anhydrous 99.5-100.5% (by anhydrous basis) NF, ACS, J.T.Baker®
Katalogové číslo 3642-26
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:PE drum, open head
- Bal.:200 lb
- Sekvence:7197
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Bulk Pharmaceutical Chemical:Passes Test
- NF - Identification A:Passes Test
- NF - Identification B:Passes Test
- NF - Water (H₂O):≤0.5 %
- NF - Assay (Na₂CO₃) (anhydrous basis):99.5 - 100.5 %
- ACS - Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry):≥99.5 %
- ACS - Calcium (Ca):≤0.03 %
- ACS - Chloride (Cl):≤0.001 %
- ACS - Heavy Metals (as Pb):≤5 ppm
- ACS - Insoluble Matter:≤0.01 %
- ACS - Iron (Fe):≤5 ppm
- ACS - Loss on Heating at 285°C:≤1.0 %
- ACS - Magnesium (Mg):≤0.005 %
- ACS - Phosphate (PO₄):≤0.001 %
- ACS - Potassium (K):≤0.005 %
- ACS - Silica (SiO₂):≤0.005 %
- ACS - Sulfur Compounds (as SO₄):≤0.003 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:GHS07
Číslo CAS:497-19-8
Vzorec:Na₂CO₃
MDL číslo:MFCD00003494