ContactUsLinkComponent
Petrolether, 30…60 °C, BAKER ANALYZED® for gas chromatography, J.T.Baker®
Hořlavý
Dráždivý
Zdraví
Životní prostředí
Petrolether, 30…60 °C, BAKER ANALYZED® for gas chromatography, J.T.Baker®
Katalogové číslo 9200.2500
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Hořlavý
Dráždivý
Zdraví
Životní prostředí
Petrolether, 30…60 °C, BAKER ANALYZED® for gas chromatography, J.T.Baker®
Katalogové číslo 9200.2500
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Color (APHA):
    max. 10
  • Residue after Evaporation:
    max. 5 ppm
  • Water (H2O):
    max. 0.05 %
  • Hydrocarbon oil index concentration (as RIVM oil reference standard):
    max. 0.5 mg/l
  • Total peaks between n-decane (C10H22) and n-tetracontane (C40H82):
    max. 0.5 mg/l
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
UN:1268
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
Číslo CAS:64742-49-0
 :64742-82-1
MDL číslo:MFCD00081849