n-Pentan ≥99%, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Katalogové číslo 5281.2500
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (by GC):min. 99.0 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Water (KF):max. 0.02 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
UN:1265
ADR:3,II
Číslo CAS:109-66-0
Vzorec:H₃C(CH₂)₃CH₃
MDL číslo:MFCD00009498