Hexan (směs izomerů) ≥98.5% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Katalogové číslo 5189-26
Dodavatel: MACRON AVANTOR BRAND
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Steel drum
- Bal.:200 L
- Sekvence:5549
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:≥98.5%
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≤10
- ACS - Assay (sum of 5 isomers, total hexanes, plus methylcyclopentane)(by GC):≥98.5 %
- ACS - Assay (as n-hexane) (by GC), For Information Only:≤0.005%
- Appearance (clear, colorless liquid):Passes Test
- ACS - Color (APHA):≤10
- ACS - Residue after Evaporation:≤0.001 %
- ACS - Sulfur Compounds (as S):≤0.005 %
- ACS - Thiophene:Passes Test
- ACS - Water-Soluble Titrable Acid (meq/g):≤0.0003
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,04712
Hustota:0,66 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–23 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:110-54-3
:92112-69-1
Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL číslo:MFCD02179311