ContactUsLinkComponent
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát, Macron Fine Chemicals™
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát, Macron Fine Chemicals™
Catalog # P103-43
CAS Number:  
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát, Macron Fine Chemicals™
Catalog # P103-43
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    35 kg
  • Sekvence:
    4343
Specifications
About this item
 :
CAS Number:10039-32-4
Formula:Na₂HPO₄·12H₂O
MDL Number:MFCD00149181