Diethylether ≥99.5% (by GC, corrected for water content) stabilizovaný, ChromAR® for liquid chromatography, for UV spectrophotometry, Macron Fine Chemicals™
Katalogové číslo 2854-25
Dodavatel: MACRON AVANTOR BRAND
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Aluminium bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.5 %
- Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water):≥99.5 %
- Alcohol (C₂H₅OH)(by GC) (preservative)(v/v):1.5 - 2.5 %
- Color (APHA):≤10
- Peroxide (as H₂O₂)(at time of packaging):≤0.0005 %
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 215 nm:≤1.00
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 230 nm:≤0.30
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 254 nm:≤0.08
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 280 nm:≤0.01
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm:≤0.005
- Residue after Evaporation:≤0.0005 %
- Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.05 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:12,03852
Bod varu:35 °C (1013 hPa)
Bod tání:–123 °C
Hustota:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–40 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-467-2
UN:1155
ADR:3,I
:Stabilised with ethanol 1,5 - 2,5%
REACH:01-2119535785-29
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Číslo CAS:60-29-7
Vzorec:(CH₃CH₂)₂O
MDL číslo:MFCD00011646