Dichlormethan, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: MACRON AVANTOR BRAND
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:75-09-2
:
Vzorec:CH₂Cl₂
MDL číslo:MFCD00000881
Bod varu:39,8 °C (1013 hPa)
UN:1593
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together