Chloroform stabilizovaný, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Katalogové číslo 5285.2500
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (by GC):min. 99.8 %
- Acidity:max. 0.0005 meq/g
- Evaporation Residue:max. 5 ppm
- GC sensitive impurities (lindane GC-ECD):max. 5 ng/l
- Preservative (Ethanol):about 1%
- Water (KF):max. 0.05 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
ADR:6.1,III
:Stabilised with ethanol ∼ 1%
UN:1888
:GHS08
:GHS07
Číslo CAS:67-66-3
Vzorec:CHCl₃
MDL číslo:MFCD00000826