Ammonia solution 14%, J.T.Baker®
7266, 370 lb
Katalogové číslo 0889-15
Dodavatel: Avantor
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
- Číslo CAS:1336-21-6
- Vzorec:NH₃
- MDL číslo:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- UN:2672
- ADR:8,III
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:—
- Appearance:Passes Test
- Assay (as NH₃):11.2 - 16.8 %
Specifikace
- Bal.:370 lb
- Sekvence:7266