Organic reference standards, fexofenadines, Ph. Eur.
Dodavatel: EDQM
Certifikáty
O tomto produktu
Specifikace
- Čí. CAS:185066-37-9
- Vzorec:C₃₁H₃₉NO₂
- Popis:Fexofenadine impurity C, (1RS)-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol