ContactUsLinkComponent
VWR®, Aplikátor těsnicích víček
VWR®, Aplikátor těsnicích víček
Catalog # 732-3335
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Aplikátor těsnicích víček
Catalog # 732-3335
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Popis:
    Aplikátor těsnicích fólií
  • Sekvence:
    05
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Kompaktní a přenosný aplikátor víček pro velmi snadné použití, stačí pouze jedna operace pro dosažení přesného a těsného utěsnění širokého spektra destiček s různými typy jamek.
  • Potřebuje minimální tlak pro uzavření, snížení únavy a RSI
  • Práškový nástřik pro odolnost proti rozlití chemikálií