Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Katalogové číslo 528-1121
Dodavatel:   KARTELL
Sedimentation cones, Imhoff type
Katalogové číslo 528-1121
Dodavatel:  KARTELL
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Přejít na:
Price
1 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of Acrylic, with PP screw cap.
  • Permanently moulded graduations
  • Clear
  • Easily drained via screw plug in the base
Specifikace
  • Cat. No.:
    528-1121
  • Vrchní vnitřní průměr:
    125
  • Výška:
    480 mm
  • Stupňování:
    1 - 40 ml