Nástroj k čištění izolátoru AlphaMop™
129-0273
: Texwipe
- Popis:Mop na čištění izolátoru se dvěma držadly a 6 návleky na mop
- Bal.:1
Nástroj k čištění izolátoru Mini AlphaMop™ od ITW Texwipe® je navržen k čištění izolátorů, biologických skříní, glove boxů a boxů s laminárním prouděním. Mop má nízký rovný profil a zaoblené okraje. Je vyroben z plastu Celcon® a je zcela autoklávovatelný. Otočný kloub umožňuje uživateli dosáhnout na špatně dostupné plochy. Vyměnitelná pěnová vložka zajišťuje to, že návlek na mop odpovídá čištěným povrchům. 129-0273 má dvě držadla, 12 a 18'' (30,4 a 45,7 cm), a je snadno obslužitelný jednou rukou.
- pevný a lehký
- snadno použitelný na špatně dostupné plochy; návleky mopu jsou rychle a snadno vyměnitelné
- návleky na mop mají vynikající trvanlivost a výjimečnou pevnost proti oděru