Plastic ACME threaded handles
About this item
Lehké, plastem potažené sklolaminátové rukojeti se závitovými konci pro použití s celou řadou adaptérů Micronova, mopových hlav a nástrojů pro zjednodušené a všestranné čištění.
- Lehké, plastem potažené sklolaminátové rukojeti
- Závitové připojení ACME Connect
- Rukojeti dostupné ve čtyřech barevných variantách pro barevné kódování
- K dispozici pevná délka nebo prodlužovací
- Pevné délky se pohybují od 300 mm do 1,5 m
- Rozšiřitelné maximální délky se pohybují od 900 mm do 3,5 m
- Závitový konec ACME Connect se připojuje přímo k plastovým závitovým mopům, nástrojům a adaptérům
- Adaptér SSA-2 připojuje rukojeti se závitem k mopy, nářadí a adaptérům Quick Disconnect
- Dobrá snášenlivost s dezinfekčními prostředky
- Autoklávovatelné
Závitové rukojeti Micronova Plastic ACME se připevňují přímo k plastovým (řada QP) adaptérům a nástrojům. Použijte závitový adaptér SSA-2 ACME k připojení k adaptérům a nástrojům Quick Disconnect (série QD) z nerezové oceli.
9 Options Available Below
Product Details & Documents
Lehké, plastem potažené sklolaminátové rukojeti se závitovými konci pro použití s celou řadou adaptérů Micronova, mopových hlav a nástrojů pro zjednodušené a všestranné čištění.
- Lehké, plastem potažené sklolaminátové rukojeti
- Závitové připojení ACME Connect
- Rukojeti dostupné ve čtyřech barevných variantách pro barevné kódování
- K dispozici pevná délka nebo prodlužovací
- Pevné délky se pohybují od 300 mm do 1,5 m
- Rozšiřitelné maximální délky se pohybují od 900 mm do 3,5 m
- Závitový konec ACME Connect se připojuje přímo k plastovým závitovým mopům, nástrojům a adaptérům
- Adaptér SSA-2 připojuje rukojeti se závitem k mopy, nářadí a adaptérům Quick Disconnect
- Dobrá snášenlivost s dezinfekčními prostředky
- Autoklávovatelné
Závitové rukojeti Micronova Plastic ACME se připevňují přímo k plastovým (řada QP) adaptérům a nástrojům. Použijte závitový adaptér SSA-2 ACME k připojení k adaptérům a nástrojům Quick Disconnect (série QD) z nerezové oceli.
Documents
Product Family Options
Extendable handles
Product Information
- SekvencePopisDélkaAvailabilityPrice
- 01Plastic ACME threaded extendable handle, with white hand grip460 - 910 mmLog in for availability1 * 1 KS3 600,00 Kč
- 02Plastic ACME threaded extendable handle, with white hand grip102 - 183 cmLog in for availability1 * 1 KS3 600,00 Kč
- 03Plastic ACME threaded extendable handle, with white hand grip1016 - 2565 mmLog in for availability1 * 1 KS5 590,00 Kč
- 04Plastic ACME threaded extendable handle, with white hand grip1727 - 4650 mmLog in for availability1 * 1 KS7 040,00 Kč
- 05Plastic ACME threaded extendable handle, with black hand grip1727 - 6020 mmLog in for availability1 * 1 KS8 900,00 Kč
Fixed length handles
Product Information
- SekvencePopisDélkaAvailabilityPrice
- 06Plastic ACME threaded handle, with white hand grip610 mmLog in for availability1 * 1 KS740,00 Kč
- 07Plastic ACME threaded handle, with white hand grip914 mmLog in for availability1 * 1 KS872,00 Kč
- 08Plastic ACME threaded handle, with white hand grip1219 mmLog in for availability1 * 1 KS1 070,00 Kč
- 09Plastic ACME threaded handle, with white hand grip152 cmLog in for availability1 * 1 KS1 180,00 Kč
Fixed length handles
Product Information
- Catalog #DélkaPopisSekvenceAvailabilityPrice
- 305 mmPlastic ACME threaded extendable handle, with white hand grip20Log in for availability1 * 1 KS669,00 Kč
Adapter
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice